Merck
SY3H3249F7A1
Synthonix Corporation
1-Hydroxyhept-6-yn-3-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.16
Numer MDL:
Iupac Name
1-hydroxyhept-6-yn-3-one
Inchi Code
1S/C7H10O2/c1-2-3-4-7(9)5-6-8/h1,8H,3-6H2
Klucz InChI
ZQZAQQAINFKNQT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/6251.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/6251.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)