Merck
SY3H3249F68C
Synthonix Corporation
3-Ethylbenzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.18
Numer MDL:
Iupac Name
3-ethylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H9N/c1-2-8-4-3-5-9(6-8)7-10/h3-6H,2H2,1H3
Klucz InChI
WEDBHNMGFLTQNC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/38775.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38775.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)