Merck
SY3H3249F596
Synthonix Corporation
3,5-Dibromo-2-fluoropyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.88
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3,5-dibromo-2-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C5H2Br2FN/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H
Klucz InChI
OSYVBIHAXJHEJH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/38481.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/38481.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)