Merck
SY3H3249F48E
Synthonix Corporation
4-Chloro-6-methoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.65
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-chloro-6-methoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2O3S/c1-12-5-3-4(7)8-6(9-5)13(2,10)11/h3H,1-2H3
Klucz InChI
DMNJKRNLPLOTAG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white to Yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/38756.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38756.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)