Merck
SY3H3249F486
Synthonix Corporation
4-(4-Chlorophenyl)butyric acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.65
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-(4-chlorophenyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c11-9-6-4-8(5-7-9)2-1-3-10(12)13/h4-7H,1-3H2,(H,12,13)
Klucz InChI
YJMDORBRISAZSC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/38697.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38697.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)