Merck
SY3H3249F2F7
Synthonix Corporation
(S)-Benzyl 2-((((9h-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
417.46
Numer MDL:
Iupac Name
benzyl (2S)-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-3-hydroxypropanoate
Inchi Code
1S/C25H23NO5/c27-14-23(24(28)30-15-17-8-2-1-3-9-17)26-25(29)31-16-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h1-13,22-23,27H,14-16H2,(H,26,29)/t23-/m0/s1
Klucz InChI
GXJVEJVEJKIXCH-QHCPKHFHSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/38603.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/38603.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)