Merck
SY3H3249F2F4
Synthonix Corporation
4-(2-Bromoethyl)morpholine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.07
Numer MDL:
Iupac Name
4-(2-bromoethyl)morpholine
Inchi Code
1S/C6H12BrNO/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8/h1-6H2
Klucz InChI
CVMXEDZZSWLXPB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/38590.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38590.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)