Merck
SY3H3249F2DF
Synthonix Corporation
tert-butyl 4-aminobutanoate hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.69
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
tert-butyl 4-aminobutanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO2.ClH/c1-8(2,3)11-7(10)5-4-6-9;/h4-6,9H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
CZVNLCOJFFYZPG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/38496.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/38496.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)