Merck
SY3H3249F210
Synthonix Corporation
4-Bromo-6-methylpyridin-2-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.02
Numer MDL:
Iupac Name
4-bromo-6-methyl-2(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C6H6BrNO/c1-4-2-5(7)3-6(9)8-4/h2-3H,1H3,(H,8,9)
Klucz InChI
RXVJMXCAYIZVKM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/25850.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/25850.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)