Merck
SY3H315B118C
Synthonix Corporation
1-Methyl-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
Numer MDL:
Iupac Name
1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C8H8N2/c1-10-6-4-7-8(10)3-2-5-9-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
XEMPOAPXKVLKFN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to brown Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/36638.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36638.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)