Merck
SY3H315B1134
Synthonix Corporation
3-(Hydrazinylmethyl)pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.16
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-(hydrazinomethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c7-9-5-6-2-1-3-8-4-6/h1-4,9H,5,7H2
Klucz InChI
NBJJWHRYXPBBPP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/36962.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36962.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)