Merck
SY3H315B0E87
Synthonix Corporation
6-Bromo-3-methoxypyridin-2-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.04
Numer MDL:
Iupac Name
6-bromo-3-methoxy-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O/c1-10-4-2-3-5(7)9-6(4)8/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
Klucz InChI
VGGUXXXEJBQZHL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Yellow to Pale-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/36893.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36893.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)