Merck
SY3H315B0E45
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.02
Numer MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-hydroxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H4BrNO/c8-6-2-1-5(4-9)7(10)3-6/h1-3,10H
Klucz InChI
PAHSHGVACWNGEY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/36608.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/36608.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)