Merck
SY3H315B0E3B
Synthonix Corporation
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.02
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5BrFNO2/c8-4-1-3(7(11)12)6(10)2-5(4)9/h1-2H,10H2,(H,11,12)
Klucz InChI
RPHQHEBXMAGQKB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/37782.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37782.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)