Merck
SY3H309950D9
Synthonix Corporation
2-Amidinopyrimidine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.59
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-pyrimidinecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H6N4.ClH/c6-4(7)5-8-2-1-3-9-5;/h1-3H,(H3,6,7);1H
Klucz InChI
LZIYBABLVXXFGZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown or Green Solid
Product Link
https://synthonix.com/32287.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/32287.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)