Kluczowe dokumenty
SY3786986572
Synthonix Corporation
bicyclo[2.2.1]heptane-1,4-diamine dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
bicyclo[2.2.1]heptane-1,4-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2.2ClH/c8-6-1-2-7(9,5-6)4-3-6;;/h1-5,8-9H2;2*1H
Klucz InChI
GUDLRYJIDRCXEJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/27518.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/27518.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)