Merck
SY3514242400
Synthonix Corporation
1-methyl-4-(oxetan-3-yl)piperazine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.23
Numer MDL:
Iupac Name
1-methyl-4-(oxetan-3-yl)piperazine
Inchi Code
1S/C8H16N2O/c1-9-2-4-10(5-3-9)8-6-11-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Klucz InChI
ARSFCJSNOPPWDH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/30049.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/30049.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)