Merck
SY3514242303
Synthonix Corporation
(4aR,7aS)-rel-hexahydro-2H-[1,4]dioxino[2,3-c]pyrrole hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.62
Numer MDL:
Iupac Name
(4aR,7aS)-hexahydro-5H-[1,4]dioxino[2,3-c]pyrrole hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO2.ClH/c1-2-9-6-4-7-3-5(6)8-1;/h5-7H,1-4H2;1H/t5-,6+;
Klucz InChI
SNMOUDJYJUGNLH-KNCHESJLSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/29914.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/29914.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)