Merck
SY3514242132
Synthonix Corporation
tert-butyl N-(1-ethylcyclopropyl)carbamate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.27
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1-ethylcyclopropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-5-10(6-7-10)11-8(12)13-9(2,3)4/h5-7H2,1-4H3,(H,11,12)
Klucz InChI
HJCUGNASXQFIGX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/29638.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/29638.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)