Merck
SY3514242005
Synthonix Corporation
6-Bromo-5-chloro-2-pyridinamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.46
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
6-bromo-5-chloro-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4BrClN2/c6-5-3(7)1-2-4(8)9-5/h1-2H,(H2,8,9)
Klucz InChI
YRNODZRPIGNGMY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/29470.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/29470.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)