Merck
SY3514241878
Synthonix Corporation
3-hydroxycyclobutane-1-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
97.12
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
3-hydroxycyclobutanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H7NO/c6-3-4-1-5(7)2-4/h4-5,7H,1-2H2
Klucz InChI
MMJQJSQOTGZCHX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/22204.html
Piktogramy
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://synthonix.com/22204.html