Merck
SY3465085251
Synthonix Corporation
tert-butyl 3-oxo-4-(prop-2-en-1-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.29
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-allyl-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO3/c1-5-6-9-7-13(8-10(9)14)11(15)16-12(2,3)4/h5,9H,1,6-8H2,2-4H3
Klucz InChI
FMKOLWIQHDLUPE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/17504.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/17504.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)