Merck
SY3465084916
Synthonix Corporation
methyl 4-aminobicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.22
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 4-aminobicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H15NO2/c1-12-7(11)8-2-4-9(10,6-8)5-3-8/h2-6,10H2,1H3
Klucz InChI
SLVBGSLDDDRHKZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
https://synthonix.com/18034.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/18034.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)