Merck
SY3465084871
Synthonix Corporation
2-(1H-imidazol-2-yl)morpholine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.64
Numer MDL:
Iupac Name
2-(1H-imidazol-2-yl)morpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3O.ClH/c1-2-10-7(9-1)6-5-8-3-4-11-6;/h1-2,6,8H,3-5H2,(H,9,10);1H
Klucz InChI
ZHULPOIHUYSPCZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/27740.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)