Merck
SY3465084861
Synthonix Corporation
2-iodo-5-methylbenzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.05
Numer MDL:
Iupac Name
2-iodo-5-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7IO2/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
INGWGCDYAJKXKP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/24082.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/24082.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)