Merck
SY3465084718
Synthonix Corporation
ethyl 5-chloropyrimidine-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.6
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 5-chloro-2-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O2/c1-2-12-7(11)6-9-3-5(8)4-10-6/h3-4H,2H2,1H3
Klucz InChI
XKLJHMDAGGXAMJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/17739.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/17739.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)