Merck
SY3465084651
Synthonix Corporation
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.2
Numer MDL:
Iupac Name
1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-ol
Inchi Code
1S/C8H14O3/c9-7-1-3-8(4-2-7)10-5-6-11-8/h7,9H,1-6H2
Klucz InChI
HKQTYQDNCKMNHZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/22470.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/22470.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)