Merck
SY3465084288
Synthonix Corporation
tert-butyl N-{3-aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl}carbamate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.27
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
tert-butyl (3-aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H18N2O2/c1-8(2,3)14-7(13)12-10-4-9(11,5-10)6-10/h4-6,11H2,1-3H3,(H,12,13)
Klucz InChI
WDWZFRPJPZEOBM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/21366.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/21366.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)