Merck
SY3432450713
Synthonix Corporation
(S)-1-Boc-2-(bromomethyl)azetidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.14
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl (S)-2-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H16BrNO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-4-7(11)6-10/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-/m0/s1
Klucz InChI
YDUBHKXBYBMWRH-ZETCQYMHSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14504.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14504.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)