Merck
SY3432450610
Synthonix Corporation
7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxy-quinazoline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.74
Numer MDL:
Iupac Name
7-(benzyloxy)-4-chloro-6-methoxyquinazoline
Inchi Code
1S/C16H13ClN2O2/c1-20-14-7-12-13(18-10-19-16(12)17)8-15(14)21-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-8,10H,9H2,1H3
Klucz InChI
LBGIYCBNJBHZSZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/13825.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13825.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)