Merck
SY3432449949
Synthonix Corporation
Methyl 4-chloroquinazoline-8-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.63
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 4-chloro-8-quinazolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H7ClN2O2/c1-15-10(14)7-4-2-3-6-8(7)12-5-13-9(6)11/h2-5H,1H3
Klucz InChI
CAZALFALOKHBET-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/15233.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/15233.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)