Merck
SY3432449744
Synthonix Corporation
Methyl 6-hydroxyquinoline-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.2
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 6-hydroxy-2-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c1-15-11(14)10-4-2-7-6-8(13)3-5-9(7)12-10/h2-6,13H,1H3
Klucz InChI
JLJVETNNBYVBKA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14983.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14983.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)