Merck
SY3432449361
Synthonix Corporation
3-Boc-8-hydroxyethyl-3-azabicyclo[3.2.1]octane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.36
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1R,5S)-8-(2-hydroxyethyl)-3-azabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H25NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-8-10-4-5-11(9-15)12(10)6-7-16/h10-12,16H,4-9H2,1-3H3
Klucz InChI
VOLANJWYOQXQNO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/14491.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/14491.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)