Merck
SY3432449114
Synthonix Corporation
2-Chloro-7-iodo-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.47
Numer MDL:
Iupac Name
2-chloro-7-iodo-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H3ClIN3/c7-6-10-2-4-5(11-6)3(8)1-9-4/h1-2,9H
Klucz InChI
INKBZIDRWUSKPM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14196.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14196.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)