Merck
SY3432448930
Synthonix Corporation
5-Bromopyrimidine-4-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203
Numer MDL:
Iupac Name
5-bromo-4-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H3BrN2O2/c6-3-1-7-2-8-4(3)5(9)10/h1-2H,(H,9,10)
Klucz InChI
HZZBITVSVYFOND-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/13992.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/13992.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)