Merck
SY3432448859
Synthonix Corporation
3-Bromo-1-methyl-1H-indazole-6-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.07
Numer MDL:
Iupac Name
3-bromo-1-methyl-1H-indazole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-12-7-4-5(9(13)14)2-3-6(7)8(10)11-12/h2-4H,1H3,(H,13,14)
Klucz InChI
DMDCLOZQWPLXRK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/13912.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/13912.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)