Merck
SY3432448596
Synthonix Corporation
3-Cyano-3-methylpyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.62
Numer MDL:
Iupac Name
3-methyl-3-pyrrolidinecarbonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2.ClH/c1-6(4-7)2-3-8-5-6;/h8H,2-3,5H2,1H3;1H
Klucz InChI
JCZTVYVXESIUGM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/13548.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13548.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)