Merck
SY3432448288
Synthonix Corporation
8-Boc-5,8-diaza-spiro[3.5]nonane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.32
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 5,8-diazaspiro[3.5]nonane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-8-7-13-12(9-14)5-4-6-12/h13H,4-9H2,1-3H3
Klucz InChI
GBQBZVRVWHDCJI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/13164.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13164.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)