Kluczowe dokumenty
SY3432448134
Synthonix Corporation
(R)-2-Fluoromethylpyrrolidine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(2R)-2-(fluoromethyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10FN.ClH/c6-4-5-2-1-3-7-5;/h5,7H,1-4H2;1H/t5-;/m1./s1
Klucz InChI
AUADADXQUIBHDA-NUBCRITNSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/12954.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)