Merck
SY3432447875
Synthonix Corporation
3-Ethyl-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.2
Numer MDL:
Iupac Name
3-ethyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C7H12N4/c1-2-6-9-10-7-5-8-3-4-11(6)7/h8H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
KYAGGLONXREQED-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/12688.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/12688.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)