Merck
SY3432447864
Synthonix Corporation
7-Iodo-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.02
Numer MDL:
Iupac Name
7-iodo-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Inchi Code
1S/C6H4IN3/c7-4-1-2-8-6-5(4)9-3-10-6/h1-3H,(H,8,9,10)
Klucz InChI
LBYJLCPQLCSRHZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/12677.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/12677.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)