Merck
SY3432447762
Synthonix Corporation
Ethyl 4-chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.69
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 4-chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H12ClN3O2/c1-4-17-11(16)7-5-13-10-8(9(7)12)6(2)14-15(10)3/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
QJXXEUYFFZWYCX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/12571.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/12571.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)