Merck
SY3432447579
Synthonix Corporation
Methyl 2-methylpyrimidine-5-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 2-methyl-5-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c1-5-8-3-6(4-9-5)7(10)11-2/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
XGWMLJAOJOALRA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/12380.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/12380.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)