Merck
SY3428348347
Synthonix Corporation
cis-2-Methylpiperidine-4-carboxylic acid methyl ester hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.67
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl (2R,4R)-2-methylpiperidine-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-6-5-7(3-4-9-6)8(10)11-2;/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3;1H/t6-,7-;/m1./s1
Klucz InChI
UARIIFVOZSXRPR-ZJLYAJKPSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11586.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11586.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)