Merck
SY3428347939
Synthonix Corporation
6-Fluoronicotinimidamide hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.59
Numer MDL:
Iupac Name
6-fluoronicotinimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6FN3.ClH/c7-5-2-1-4(3-10-5)6(8)9;/h1-3H,(H3,8,9);1H
Klucz InChI
QDOFLLXAEGTQSR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/10578.html
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/10578.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)