Kluczowe dokumenty
SY3428347925
Synthonix Corporation
3-Ethynyltetrahydrofuran
About This Item
Iupac Name
3-ethynyltetrahydrofuran
Inchi Code
1S/C6H8O/c1-2-6-3-4-7-5-6/h1,6H,3-5H2
Klucz InChI
YHAJZHXJKUOHJZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/11326.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11326.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)