Merck
SY3428347723
Synthonix Corporation
5,5-Difluoropiperidine-2-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.14
Numer MDL:
Iupac Name
5,5-difluoro-2-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H9F2NO2/c7-6(8)2-1-4(5(10)11)9-3-6/h4,9H,1-3H2,(H,10,11)
Klucz InChI
BFZRDTSYFQNDDT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11005.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11005.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)