Merck
SY3428347564
Synthonix Corporation
4-(cyclopropanesulfonyl)aniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.26
Numer MDL:
Iupac Name
4-(cyclopropylsulfonyl)aniline
Inchi Code
1S/C9H11NO2S/c10-7-1-3-8(4-2-7)13(11,12)9-5-6-9/h1-4,9H,5-6,10H2
Klucz InChI
JRPZKEUELSTMFP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/11050.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11050.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)