Merck
SY3428347426
Synthonix Corporation
3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.24
Numer MDL:
Iupac Name
3-[(benzyloxy)methyl]cyclobutanone
Inchi Code
1S/C12H14O2/c13-12-6-11(7-12)9-14-8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2
Klucz InChI
FHBBBGYOVFMVIB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/11865.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11865.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)