Merck
SY3428347227
Synthonix Corporation
trans-4-Aminocyclohexanemethanol hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.66
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(4-aminocyclohexyl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7;/h6-7,9H,1-5,8H2;1H/t6-,7-;
Klucz InChI
NSHKTFVRDSRTFN-MEZFUOHNSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/12152.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/12152.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)